Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden
GREENER_CHOICE
Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.
Marke:  Fisherbrand™ 15545819
566.58 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15545819
  • 672.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
  • Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
  • Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
  • Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE 
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
0,2 bis 5 ml
2.9 Zoll
Edelstahl
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren
Fein
5 mm
75 mm
Flach
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden > Bodenform: Flach; Verarbeitungsbereich: 0,2 – 5 ml; Durchmesser: 5mm, Länge: 75mm