Learn More
Fisherbrand™ Handzähler
Optimal für zahlreiche Laboranwendungen wie das Zählen von Blutproben, Umfragen, Laborinventuren, das Zählen der Gesamtanzahl von Flüssigkeitströpfchen, das Empfangen von Laborproben und das Nachzählen von biomedizinischen Ereignissen.
Marke: Fisherbrand™ 8528
Beschreibung
- Einfach zu bedienende, vierstellige Einheit, die bis zu 9999
- Zahlen sofort aufzeichnet und durch Drehen des Rückstellknopfes automatisch auf Null zurück springt
- Große weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- Ein Schutzfenster dient als Versiegelung gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
- Das robuste, hochbelastbare, verchromte Gehäuse verfügt über eine ausklappbare Fingerschlaufe für sicheren Halt.
- Mit einem Fingerdruck auf die Schaltfläche wird ein hörbares Klicken erzeugt, das die Zählung signalisiert.
- Eine einzigartige Technik sorgt bei jeder Zählung für ein weiches, haptisches Gefühl.
- Abmessungen: 1.75 Durchmesser × 1.13 in. Breite (4.4 × 2.9 cm)
- Gewicht: 3 oz.
Spezifikation
Handzähler | |
Jeweils | |
4.45 cm | |
2.9 cm |
9999 | |
1,75 in. | |
1.13 Zoll | |
Ideal für Laboranwendungen |