Learn More
BRAND™ Dispensette™III, Teile und Zubehör für dezentrales Dispensiersystem Dispensette™ Organic
Ermöglicht die Montage der Dispensette™ an einer Wand, an einem Ringständer oder an Labormöbeln. Zu den Zubehörteilen für BrandTech™ Dispensette™III, Dispensette™ Organic Remote Dispenser gehören Gewindeadapter, eine Tisch-/Regalklammer und eine Haltestange für die Wandmontageeinheit.
Brand:  BRAND™ 704272
22.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10643202
  • 26.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Teile und Zubehör ermöglichen die Montage der Dispensette™ an einer Wand, an einem Ringständer oder an Labormöbeln.
  • Zur genauen Mengendosierung direkt aus Fässern und Nachfüllpackungen.
  • Ein Filter im Fassadapter minimiert das Risiko der Kontamination hochreiner Reagenzien.
  • Ein Schnellverschluss mit integrierten Ventilen ermöglicht einen schnellen Wechsel des Schüttgutbehälters.
  • Das ferngesteuerte Dosiersystem ermöglicht die Lagerung des Fasses in einer Entfernung von bis zu 10 m (30 ft.) von der Dispensette™.
  • Maximale Förderhöhe ca. 1,2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tisch-/Regalklemme für Wandbefestigungseinheit
Dispensette™ III, Dispensette™ Organic
Je 1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Dispensette™III, Teile und Zubehör für dezentrales Dispensiersystem Dispensette™ Organic > Tisch-/Regalklemme für Dispensette-Wandbefestigungseinheit