Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits
Markieren Sie mit DyLight Farbstoffen Antikörper oder Proteine kovalent, um sie in der Immunfluoreszenz, Durchflusszytometrie, Western Blot Analyse und High-Content-Analyse zu nutzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 84530
580.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
601.92 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814574
  • 792.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 3 Fläschchen DyLight NHS-Ester, 1 ml-Röhrchen Borat-Puffer, 5 ml Aufreinigungsharz, 6 Spin-Säulen und 12 Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen
3 reactions
562/576
DyLight™
Dylight 550
Antikörper, Proteine
Labeling Kit
Lagerung des DyLight NHS-Esters bei -20 °C. Alle anderen Kitkomponenten bei 4 °C lagern.
0,5 bis 1 mg
Amin
Gelb
DyLight™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerNB167167A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number84530
ChargennummerPB195109A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number84530
ChargennummerOK193469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number84530
ChargennummerNE171403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number84530
ChargennummerNK173354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number84530
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits > 550-Markierungskit; 3-rxn-Kit