Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Mit diesen Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, werden Beschädigungen von Zellen durch mechanische Scherkräfte vermieden.
32.99 CHF - 542.87 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Produktlinie | FinnTip™ weite Öffnung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11408499
![]() |
Thermo Scientific™
9405020 |
250 μl | Unsteril | Großpackung |
75.35 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10053750
![]() |
Thermo Scientific™
9405050 |
1000 μl | Unsteril | Großpackung |
32.99 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10329370
|
Thermo Scientific™
9405060 |
100 - 1000 μ l | Unsteril | Bulk | N/A | ||||||
10073560
![]() |
Thermo Scientific™
9405163 |
1000 μl | Steril | Racks |
182.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11428499
![]() |
Thermo Scientific™
9405120 |
250 μl | Unsteril | Racks |
124.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10349320
![]() |
Thermo Scientific™
9405123 |
250 μl | Steril | Racks |
158.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
- Zwei verschiedene Größen für Volumina von 10 bis 1.000 μl
- Spitze mit weiter Öffnung - Innendurchmesser der Öffnung: 1,1 mm bzw. 1,8 mm
- Farbkennzeichnung: Weiß
- Länge: 5,3 cm/7,2 cm
Spezifikation
Ungefiltert | |
FinnTip™ weite Öffnung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.