Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, werden Beschädigungen von Zellen durch mechanische Scherkräfte vermieden.
Marke:  Thermo Scientific™ 9405050
25.82 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10053750
  • 32.99 CHF / 400 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
Eigenschaften:
  • Zwei verschiedene Modelle im Volumenbereich 10 bis 1.000 μl
  • Spitze mit weiter Öffnung - Innendurchmesser der Öffnung: 1,1 mm bzw. 1,8 mm
  • Farbkennzeichnung: Weiß
  • Länge: 5,3 cm/7,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 1000 Breit, ohne Filter, nicht steril, Bulk
Ungefiltert
Finntip 1000 Weit
7,2 cm
400/Beutel
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000
Zertifizierte Qualität
1000 μl
Unsteril
2,8 in.
Großpackung
Weiß
FinnTip™ weite Öffnung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung > 100-1.000 μl; Beutel, 400
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.