Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Mit diesen Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, werden Beschädigungen von Zellen durch mechanische Scherkräfte vermieden.
Marke: Thermo Scientific™ 9405020
52.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
Eigenschaften:
- Zwei verschiedene Modelle im Volumenbereich 10 bis 1.000 μl
- Spitze mit weiter Öffnung - Innendurchmesser der Öffnung: 1,1 mm bzw. 1,8 mm
- Farbkennzeichnung: Weiß
- Länge: 5,3 cm/7,2 cm
Spezifikation
Finntip 250 Breit, ohne Filter, nicht steril, Bulk | |
Ungefiltert | |
Finntip 250 Weit | |
5,3 cm | |
1000/Beutel | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 | |
Zertifizierte Qualität |
250 μl | |
Unsteril | |
2 in. | |
Großpackung | |
Weiß | |
FinnTip™ weite Öffnung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2333112 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2024 | 9405020 |
23207A4 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2024 | 9405020 |
2333111 | Konformitätsbescheinigung | 09/01/2024 | 9405020 |
23207A3 | Konformitätsbescheinigung | 06/11/2023 | 9405020 |
23102A1 | Konformitätsbescheinigung | 03/07/2023 | 9405020 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
90Stunden
6Minuten
15Sekunden
47 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
6Minuten
15Sekunden
47 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
6Minuten
15Sekunden
47 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
17Minuten
44Sekunden
12
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.