Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
GREENER_CHOICE
Mit diesen Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, werden Beschädigungen von Zellen durch mechanische Scherkräfte vermieden.
Marke:  Thermo Scientific™ 9405123
108.62 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10349320
  • 158.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
  • Zwei verschiedene Größen für Volumen von 10 bis 1000 μl
  • Spitze mit weiter Öffnung – Innendurchmesser der Öffnung: 1.1 mm bzw. 1.8 mm
  • Farbkennzeichnung: Weiß
  • Länge: 5.3/7.2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.006μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C
Ungefiltert
0.006μg / h (mg / l) -1 bei 20 ° C
5.3 cm
Weite Öffnung
Thermo Scientific™ Finnpipette™
Steril & PCR-fähig
250 μl
Steril
2 in.
Racks
Weiß
Finntip™, weite Öffnung
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung > 10-250 μl; Tablett, 10 x 96; Steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.