Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen
Thermo Scientific Finntip Multistepper-Pipettenspitzen sind extra lang und besitzen mehr Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus um Kontaminationen zu verhindern.
56.95 CHF - 232.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1500 ml |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Türkis |
Länge (angloamerikanisch) | 3.46 Zoll |
Länge (metrisch) | 8.8 cm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10033680
![]() |
Thermo Scientific™
9401300 |
Unsteril | 400/Box |
56.95 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10145520
![]() |
Thermo Scientific™
9401330 |
Unsteril | 10 x 96/Rack |
193.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10155520
![]() |
Thermo Scientific™
9401333 |
Steril | 10 x 96/Rack |
232.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper-Pipettenspitzen und der Finnpipette Multistepper-Pipette können Sie Anwendungen durchführen, die höchste biologische Reinheit, Direktverdrängungsanwendungen und das Pipettieren zerbrechlicher Zellsuspensionen und Makromoleküle erfordern. Erhältlich sowohl steril als auch nicht steril
- Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific Finnpipette Multistepper
- Länge: 8,8 cm
- Volumen: 1500μ l
Spezifikation
1500 ml | |
Türkis | |
8.8 cm | |
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper |
Ungefiltert | |
3.46 Zoll | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Finntip™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.