Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen
Thermo Scientific Finntip Multistepper-Pipettenspitzen sind extra lang und besitzen mehr Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus um Kontaminationen zu verhindern.
Marke: Thermo Scientific™ 9401330
132.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper-Pipettenspitzen und der Finnpipette Multistepper-Pipette können Sie Anwendungen durchführen, die höchste biologische Reinheit, Direktverdrängungsanwendungen und das Pipettieren zerbrechlicher Zellsuspensionen und Makromoleküle erfordern. Erhältlich sowohl steril als auch nicht steril
Eigenschaften:
- Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper-Pipettierer
- Länge: 8,8cm
- Volumen: 1500 μl
Spezifikation
Finntip Multistepper, 10 x 96/Gestell, unsteril | |
Ungefiltert | |
Türkis | |
8.8 cm | |
Racks | |
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper |
1500 ml | |
Unsteril | |
3.46 Zoll | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
10 x 96/Rack | |
Finntip™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.