Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Finntip Multistepper-Pipettenspitzen sind extra lang und besitzen mehr Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus um Kontaminationen zu verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 9401300
39.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033680
  • 56.95 CHF / 400 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper-Pipettenspitzen und der Finnpipette Multistepper-Pipette können Sie Anwendungen durchführen, die höchste biologische Reinheit, Direktverdrängungsanwendungen und das Pipettieren zerbrechlicher Zellsuspensionen und Makromoleküle erfordern. Erhältlich sowohl steril als auch nicht steril
Eigenschaften:
  • Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper-Pipettierer
  • Länge: 8,8cm
  • Volumen: 1500 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip Multistepper, 400/Karton, unsteril
Ungefiltert
Türkis
8.8 cm
400/Box
Finntip™
1500 ml
Unsteril
3.46 Zoll
ISO 9001, ISO 14001
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24111B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/08/2024 Catalog Number9401300
Chargennummer23352B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2024 Catalog Number9401300
Chargennummer22341B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2024 Catalog Number9401300
Chargennummer21285B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/11/2023 Catalog Number9401300
Chargennummer23282B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2023 Catalog Number9401300
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen > Finntip Multistepper, 400 Stück/Karton
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.