Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Finntip Multistepper-Pipettenspitzen sind extra lang und besitzen mehr Luftraum zwischen Flüssigkeit und Spitzenkonus um Kontaminationen zu verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 9401333
170.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10155520
  • 232.00 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper-Pipettenspitzen und der Finnpipette Multistepper-Pipette können Sie Anwendungen durchführen, die höchste biologische Reinheit, Direktverdrängungsanwendungen und das Pipettieren zerbrechlicher Zellsuspensionen und Makromoleküle erfordern. Erhältlich sowohl steril als auch nicht steril
Eigenschaften:
  • Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper-Pipettierer
  • Länge: 8,8cm
  • Volumen: 1500 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip Multistepper, 10 x 96/Gestell, steril
Ungefiltert
Türkis
8.8 cm
Racks
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper
1500 ml
Steril
3.46 Zoll
ISO 9001, ISO 14001
10 x 96/Rack
Finntip™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipettenspitzen > Finntip Multistepper, 10 x 96/Gestell, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.