Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ zum stufenweisen Pipettieren: Adapter für 25 und 50 ml Spitzen
Kombinieren Sie diese Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipettenadapter für 25- und50-ml-Spitzen mit Ihrer Pipette.
Marke: Thermo Scientific™ 9420300
128.94 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Adapter für 25 und 50 ml Finntip Spitzen zum stufenweisen Pipettieren.
Diese Adapter ermöglichen die Verwendung von 25 oder 50 ml Finntip Stepper Spitzen mit dem Thermo Scientific™ Finnpipette™ zum stufenweisen Pipettieren. Steril und unsteril erhältlich.
Spezifikation
Für 25- oder 50-ml-Finnitip Stepper-Spitzen | |
25 ml, 50 ml Finntip Stepper-Spitze | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2208710 | Konformitätsbescheinigung | 22/03/2023 | 9420300 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
11Stunden
18Minuten
2Sekunden
57