Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 10 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Marke:  Thermo Scientific™ R0193
556.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11853933
  • 728.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP Mix enthält jeweils 10 mM von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.
  • Anwendung getestet in: —Long-Range-PCR (40 kb), —cDNA-Synthese und RT-PCR, —Echtzeit-PCR, —Standard-PCR, —PCR mit hoher Wiedergabetreue
  • Äußerst stabil — der neutrale pH-Wert der Nukleotidlösungen gewährleistet eine hohe Stabilität bei der Langzeitlagerung
  • Frei von menschlicher und E. coli-DNA
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (5 x 1 mL)
Store at –20°C.
2-Schritt-RT-qPCR, Standard-PCR
> 99 %
Trockeneis
10 mM
Flüssig
Unmarkiert
5x 1 ml (Gesamt: 200 μmol)
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
40 kb
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2798577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0193
Chargennummer2835428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0193
Chargennummer2856819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0193
Chargennummer2893912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0193
Chargennummer2877440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0193
Name des Produkts
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM) > 5 x 1 ml