Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ zum stufenweisen Pipettieren: Adapter für 25 und 50 ml Spitzen
Kombinieren Sie diese Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipettenadapter für 25- und50-ml-Spitzen mit Ihrer Pipette.
123.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Für 25- oder 50-ml-Finnitip Stepper-Spitzen |
---|---|
Zur Verwendung mit | 25 ml, 50 ml Finntip Stepper-Spitze |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10665911
![]() |
Thermo Scientific™
9420300 |
Unsteril |
149.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10606111
![]() |
Thermo Scientific™
9420310 |
Steril |
123.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific Adapter für 25 und 50 ml Finntip Spitzen zum stufenweisen Pipettieren.
Diese Adapter ermöglichen die Verwendung von 25 oder 50 ml Finntip Stepper Spitzen mit dem Thermo Scientific™ Finnpipette™ zum stufenweisen Pipettieren. Steril und unsteril erhältlich.
Spezifikation
Für 25- oder 50-ml-Finnitip Stepper-Spitzen | |
25 ml, 50 ml Finntip Stepper-Spitze |