Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Ständer
Diese Ständer bieten eine sichere und praktische Aufbewahrung für manuelle und elektronische Pipetten und sind in Optionen für Einzelständer, F-Ständer, Mehrfachständer, Mehrkanal und Karussell erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 2206040
10.95 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Die verfügbaren Optionen umfassen Einzelständer, F-Ständer, Mehrfachständer, Mehrkanal und Karussell.
Finnpipette F-Pipettenständer
- Kann 6 Pipetten aufnehmen
- Eine stabile Querstrebenkonstruktion mit einem Steckplatz für jede Pipette gewährleistet einen festen Halt im Ständer
- Für Ein- und Mehrkanalmodelle geeignet
Finnpipette Ständer für Mehrkanalpipetten
- Ermöglicht zwei verschiedene Lagerpositionen
- Geeignet für jede Finnpipette Mehrkanalpipette
- Die Pipette kann in senkrechter oder horizontaler Position gehalten werden
- Geringer Platzbedarf
Finnpipette Drehständer
- Tragbares Drehkarussell
- Der durchsichtige Deckel schützt die Pipetten vor Verunreinigungen
- Wird mit drei Adaptern für elektronische Finnpipette Novus Pipetten und fünf Adaptern für manuelle Finnpipette Pipetten geliefert
Finnpipette Novus Pipettenständer
- Zur bequemen Aufbewahrung einer elektronischen Finnpipette Novus Pipette
- SFür Finnpipette Novus Ein- und Mehrkanalmodelle verwendbar
Spezifikation
Pipettenständer | |
Manuelle Pipette (1) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
36Stunden
12Minuten
14Sekunden
29
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.