Learn More
Fisherbrand™ Universeller Karussellpipettenständer
Fasst bis zu 8 Einkanalpipetten, 4 Mehrkanalpipetten oder eine Kombination aus beiden Pipettenarten. Fisherbrand™ Universal-Karussell-Pipettenständer nehmen praktisch jede marktgängige Pipettenmarke auf und sind damit wirklich universell einsetzbar.
Marke: Fisherbrand™ HS120480
96.78 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für Labore, die nicht an eine bestimmte Pipettenmarke gebunden sein möchten oder bereits mehrere Marken im Einsatz haben
- Schwerer Sockel zum einfachen Entnehmen oder Auswechseln der Pipetten mit einer Hand
- Die Pipetten werden in vertikaler Position gehalten, um Kontaminationen zu vermeiden
- Praktisch drehbares Stativoberteil zur Auswahl oder Aufbewahrung von Pipetten
- Schnellgriff zum Bewegen des Pipettenständers (beladen oder unbeladen)
- Das Gerät ist nicht autoklavierbar, kann aber mit Wasser und Seife oder herkömmlichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden
- Hergestellt aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Spezifikation
Pipetten (8 Einkanalpipetten, 4 Mehrkanalpipetten oder eine Kombination aus beidem) | |
8 | |
408 mm |
ABS-Kunststoff | |
Je 1 |