Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Elektronische Mehrkanalpipetten
Beschleunigen Sie das wiederholte Dispensieren in Mikrotiterplatten mit diesen leichten Mehrkanalpipetten mit ausgewogener Gewichtsverteilung für weniger Muskelstress und Belastung.
1303.36 CHF - 1830.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11720715
![]() |
Thermo Scientific™
46300000 |
1 bis 10 μl | 8 | Rosa |
1303.36 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11751485
![]() |
Thermo Scientific™
46300100 |
1 bis 10 μl | 12 | Rosa |
1477.34 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11750715
![]() |
Thermo Scientific™
46300200 |
5 bis 50 μl | 8 | Gelb |
1303.36 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11740715
![]() |
Thermo Scientific™
46300300 |
5 bis 50 μl | 12 | Gelb |
1477.34 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10727084
![]() |
Thermo Scientific™
46300400 |
30 bis 300 μl | 8 | Orange |
1630.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11730715
![]() |
Thermo Scientific™
46300500 |
30 bis 300 μl | 12 | Orange |
1477.34 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11716924
![]() |
Thermo Scientific™
46300700 |
5 bis 50 μl | 16 | Türkis |
1712.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11722245
![]() |
Thermo Scientific™
46300800 |
100 bis 1200 μL | 8 | Türkis |
1830.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Beschleunigen Sie die wiederholte Dispensierung in 96- und 384-Mikrotiterplatten mit Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten. Dieses Produkt ist in einer Vielzahl von Modellen für gängige Laboraufgaben erhältlich und verfügt über einen leichten Griff und einen einzigartigen Zeigefinger-Betrieb, der längere Arbeitszeiträume ohne Ermüdung ermöglicht. Einfachheit, Komfort und Funktionalität — Novus ist der neue beste Freund im Labor.
Eigenschaften:- einfach abzulesende und intuitive Menüführung
- mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
- zehn Pipettierfunktionen: Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u. a.
- neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
- Speichern von bis zu 9 Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
- Acht Mehrkanalversionen, einschließlich einer 16-Kanalversion für Anwendungen mit 384-Well-Mikrotiterplatten, mit Farbkodierung nach Volumen zur einfachen Erkennung
- Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht
- schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
- vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
- Langlebiger Akku ermöglicht ca. 4000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar
Ergonomisches Design
- Besonders leichte Bauweise
- leichte Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger
- 120° Einstellbare Fingerstütze für gutes Gleichgewicht und hohen Komfort
- Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken und der rechten Hand möglich
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen
Inhalt:
Finnpipette Novus, Universalladegerät, Gerät zur Kolbenentfernung, Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat
Gewährleistung: 2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite
Spezifikation
FinnPipette&handeln; Novus | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.