Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Elektronische Mehrkanalpipetten
Beschleunigen Sie das wiederholte Dispensieren in Mikrotiterplatten mit diesen leichten Mehrkanalpipetten mit ausgewogener Gewichtsverteilung für weniger Muskelstress und Belastung.
Marke: Thermo Scientific™ 46300800
1641.05 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beschleunigen Sie die wiederholte Dispensierung in 96- und 384-Mikrotiterplatten mit Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Mehrkanalpipetten. Dieses Produkt ist in einer Vielzahl von Modellen für gängige Laboraufgaben erhältlich und verfügt über einen leichten Griff und einen einzigartigen Zeigefinger-Betrieb, der längere Arbeitszeiträume ohne Ermüdung ermöglicht. Einfachheit, Komfort und Funktionalität — Novus ist der neue beste Freund im Labor.
Eigenschaften:
- Leicht lesbare und intuitive Menüführung
- mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
- Zehn Pipettieroptionen:Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u. a.
- Neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
- Speichern von bis zu neun Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
- Acht Mehrkanalversionen, einschließlich einer 16-Kanalversion für Anwendungen mit 384-Well-Mikrotiterplatten, mit Farbkodierung nach Volumen für einfache Erkennung
- Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht
- schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
- vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
- langlebiger Akku ermöglicht ca. 4.000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar
Ergonomisches Design
- Besonders leichte Bauweise
- Leichte Auslöserbetätigung — der Zeigefinger kontrolliert das Dispensieren mit nur einem leichten Druck auf den Knopf
- 120° einstellbare Fingerstütze für Gleichgewicht und Komfort
- Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken wie der rechten Hand möglich
Kompatibel mit:
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen
Enthält:
Finnpipette Novus, Universalladegerät, Gerät zur Kolbenentfernung, Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat
Spezifikation
3,0% bis 1,0± | |
Autoklavierbar | |
Flex 1200 | |
8 | |
Ja | |
Mehrkanalpipette | |
1 μl |
Flex 1200 | |
Türkis | |
FinnPipette&handeln; Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Steril | |
100 bis 1200 μL | |
0,9 bis 0,2% |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.