Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Elektronische Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Beschleunigen Sie das wiederholte Dispensieren in Mikrotiterplatten mit diesen leichten Mehrkanalpipetten mit ausgewogener Gewichtsverteilung für weniger Muskelstress und Belastung.
Marke:  Thermo Scientific™ 46300100
1372.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11751485
  • 1477.34 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
12,0% bis 2,4±
Autoklavierbar
Flex 10, 10 Mikro, 20 Mikro, 50 Mikro
12
Ja
Mehrkanalpipette
0,1μL
Flex 10, 10, 20 Mikro, 50 Mikro
Rosa
FinnPipette&handeln; Novus
Finnpipette™ Novus
Steril
1 bis 10 μl
8,0 bis 1,6%
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Elektronische Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ Novus 12-Kanal-Pipette, Volumenbereich:1 bis 10 μl; Farbcode:Rosa; kompatible Spitzen:Flex 10, 10, 20 Micro und 50 Micro; Packungsgröße:1 Stück
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.