Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Elektronische Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Beschleunigen Sie das wiederholte Dispensieren in Mikrotiterplatten mit diesen leichten Mehrkanalpipetten mit ausgewogener Gewichtsverteilung für weniger Muskelstress und Belastung.
Marke:  Thermo Scientific™ 46300000
1211.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720715
  • 1303.36 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
12,0% bis 2,4±
Autoklavierbar
Flex 10, 10 Mikro, 20 Mikro, 50 Mikro
8
Ja
Mehrkanalpipette
0,1μL
Flex 10, 10, 20 Mikro, 50 Mikro
Rosa
FinnPipette&handeln; Novus
Finnpipette™ Novus
Steril
1 bis 10 μl
8,0 bis 1,6%
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus Elektronische Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ Novus-8-Kanal-Pipette, Volumenbereich: 1 bis 10 μl; Farbcode: Rosa; kompatible Spitzen: Flex 10, 10, 20 Micro und 50 Micro; Packungsgröße: 1 Stück
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.