Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten
Reduzieren Sie den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen mit unserem innovativen Soft-Touch-Spitzenabwurf, einem der vielen ergonomischen Merkmale dieser höchst genauen und präzisen Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 4661090
Beschreibung
Reduzieren Sie den Kraftaufwand zum Abwerfen mehrerer Spitzen mit unserem innovativen Soft-Touch-Spitzenabwurf, einem der vielen ergonomischen Merkmale der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipette. Wie bei den Finnpipette F1 Einkanalpipetten sorgt auch hier der AVG-Mechanismus für ein hohes Maß an Genauigkeit und Präzision. Darüber hinaus gewährleistet die Super-Blow-Out-Funktion bei den kleinvolumigen Modellen eine genaue Abgabe selbst kleinster Volumina.
- Antimikrobielle Oberfläche: Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
- Einfacher, verstellsicherer Mechanismus für die Volumeneinstellung
- Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend
- Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
- Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
- Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
- Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitzen
Spezifikation
+/- 5 bis 1.5 % | |
16-Kanal | |
FinnTip™: 50 | |
16 | |
Pipette | |
0.1 µl |
Finnitip 50 | |
Türkise Taste | |
F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
5 bis 50 μl | |
2 bis 0.7 % |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.