Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipette mit variablem Volumen
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus, einem der vielen praktischen Merkmale dieser ergonomischen Pipette.
370.76 CHF - 386.83 CHF
Spezifikation
Modell | F1 |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Finnpipette™ F1 |
Typ | Pipette mit variablem Volumen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11827391
|
Thermo Scientific™
4641010 |
0,2 bis 2 μl | Rosa | N/A | ||||||
11837391
|
Thermo Scientific™
4641020 |
0.5 bis 5 μl | Rosa | N/A | ||||||
11847391
|
Thermo Scientific™
4641030 |
1 bis 10 μl | Rosa | N/A | ||||||
11857391
|
Thermo Scientific™
4641040 |
1 bis 10 μl | Gelb | N/A | ||||||
11867391
|
Thermo Scientific™
4641050 |
2 bis 20 μl | Türkise Taste | N/A | ||||||
10166153
|
Thermo Scientific™
4641060 |
2 bis 20 μl | Gelb | N/A | ||||||
11887391
|
Thermo Scientific™
4641070 |
10 bis 100 μl | Gelb | N/A | ||||||
11897391
![]() |
Thermo Scientific™
4641080 |
20 bis 200 μl | Gelb | N/A | ||||||
11807401
|
Thermo Scientific™
4641090 |
30 bis 300 μl | Orange | N/A | ||||||
11817401
|
Thermo Scientific™
4641100 |
100 bis 1000 μl | Blau | N/A | ||||||
11827401
|
Thermo Scientific™
4641110 |
0,5 bis 5 ml | Grün | N/A | ||||||
11837401
|
Thermo Scientific™
4641120 |
1 bis 10 ml | Rot | N/A | ||||||
11709528
|
Thermo Scientific™
4641130 |
5 bis 50 μl | Türkise Taste | N/A | ||||||
11719528
|
Thermo Scientific™
4641140 |
5 bis 50 μl | Türkise Taste | N/A | ||||||
Description
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen. Neben einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus erleichtern eine einstellbare Fingerstütze und ein spezieller Soft-Touch-Spitzenabwurf das Pipettieren. Eine antimikrobielle Behandlung schützt die Pipette vor Kontamination.
Merkmale:- Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
- Verstellsicherer Pipettierknopf ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung.
- Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend.
- Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
- Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
- Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitze.
Specifications
F1 | |
1 | |
Finnpipette™ F1 | |
Pipette mit variablem Volumen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.