Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipette mit variablem Volumen
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus, einem der vielen praktischen Merkmale dieser ergonomischen Pipette.
Marke:  Thermo Scientific™ 4641040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11857391
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen. Neben einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus erleichtern eine einstellbare Fingerstütze und ein spezieller Soft-Touch-Spitzenabwurf das Pipettieren. Eine antimikrobielle Behandlung schützt die Pipette vor Kontamination.
Merkmale:
  • Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
  • Verstellsicherer Pipettierknopf ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung.
  • Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend.
  • Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
  • Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
  • Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
  • Der Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
+/- 3.5 bis 1 %
F1 Pipetten mit variablem Volumen
FinnTip™: Flex 200, 250 Universal
1
Pipette mit variablem Volumen
0.02 µl
Finntip Flex 200, 250 Universal
Gelb
Finnpipette™ F1
Finnpipette™ F1
1 bis 10 μl
3 bis 0.8 %
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.