Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipette mit variablem Volumen
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus, einem der vielen praktischen Merkmale dieser ergonomischen Pipette.
Marke: Thermo Scientific™ 4641070
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen. Neben einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus erleichtern eine einstellbare Fingerstütze und ein spezieller Soft-Touch-Spitzenabwurf das Pipettieren. Eine antimikrobielle Behandlung schützt die Pipette vor Kontamination.
Merkmale:- Silberionen (Ag) schaffen eine Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert.
- Verstellsicherer Pipettierknopf ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung.
- Der Pipettierknopf ist im ungesperrten Zustand freidrehend.
- Für eine optimale Pipettierhaltung kann die Fingerstütze in einem Bereich von 120° eingestellt werden.
- Der leichte und gleichmäßige Pipettiervorgang ermöglicht beim längeren Arbeiten bessere Pipettierergebnisse.
- Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 μl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert den Kraftaufwand zum Abwerfen der Spitze.
Spezifikation
+/- 3 bis 0.8 % | |
F1 Pipetten mit variablem Volumen | |
FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Extended | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0.2 µl |
Finntip Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Ext. | |
Gelb | |
Finnpipette™ F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
10 bis 100 μl | |
1 bis 0.2 % |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.