Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipette mit variablem Volumen
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus, einem der vielen praktischen Merkmale dieser ergonomischen Pipette.
Marke:  Thermo Scientific™ 4641060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10166153
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Volumeneinstellung mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen. Neben einem einfachen, verstellsicheren Volumeneinstellmechanismus erleichtern eine einstellbare Fingerstütze und ein spezieller Soft-Touch-Spitzenabwurf das Pipettieren. Eine antimikrobielle Behandlung schützt die Pipette vor Kontamination.
Die Thermo Scientific Finnpipette F1 setzt neue Massstäbe für fortschrittliches Pipettieren indem sie die bewährten Merkmale, für die Finnpipetten bekannt sind, mit den neuesten Innovationen kombiniert. So ist die Finnpipette F1 die erste Pipette auf dem Markt mit einer antimikrobiellen Oberfläche zum besseren Schutz vor Kontamination. Der zuverlässigen und reproduzierbaren Pipettierleistung können Sie voll vertrauen.
--Antimikrobieller Handgriff mit Silberionen, die das Wachstum von Bakterien, Pilzen, Schimmel und anderen Mikroben hemmen
--Neuartiger Volumeneinstellmechanismus für höchste Genauigkeit, Präzision und Langlebigkeit
--Einfache, verstellsichere Volumeneinstellung
--Einstellbare Fingerstütze zur Einstellung der ergonomischsten und bequemsten Pipettierhaltung in einem Bereich von 120°
--Leichtes Pipettieren für ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum
--Patentierte Super Blow-Out-Funktion bei Modellen bis 50μL für die genaue Abgabe mikrogrosser Tropfen
--Patentierter Soft-Touch-Spitzenabwurf
--5 Jahre Gewährleistung bei Registrierung im Internet
Volumen: 2 - 20μL
Teilung: 0,02μL
R: 3,0 bis 1,0 ±%
VK: 2,5 bis 0,4 %
Farbcode: Gelb
Für Finntips: Flex 200, 250 Univ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
+/- 3 bis 1 %
F1 Pipetten mit variablem Volumen
FinnTip™: Flex 200, 250 Universal
1
Pipette mit variablem Volumen
0.02 µl
Finntip Flex 200, 250 Universal
Gelb
Finnpipette™ F1
Finnpipette™ F1
2 bis 20 μl
2,5 bis 0,4%
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.