Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor
GREENER_CHOICE
Mit diesem Festwinkelrotor können Sie einen vollständigen Arbeitsablauf in einem einzigen konischen Röhrchen ausführen, um Zeit- und Kosteneffizienz sowie Abfallreduzierung zu erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 46922
8114.48 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10517175
  • 14371.50 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor den vollständigen Arbeitsablauf Zeit- und Kosten-sparend in einem einzigen konischen Röhrchen durch, und tragen Sie so zur Abfallvermeidung bei.
Eigenschaften:
  • Kürzere Laufzeiten durch höhere G-Kräfte dank der leichtgewichtigen Kohlefaserrotoren
  • Korrosions- und ermüdungsbeständiges Material und widerstandsfähige Bauweise für strukturelle Integrität
  • 15 Jahre Garantie
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen für komplette Zentrifugenlösungen
Kompatibel mit:
Zentrifugen der Serien Beckman™ J2, Avanti (außer Avanti J-HC), Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus, Jouan KR22i und Hitachi™ Himac™ CR21/CR22
Empfohlen für:
Subzelluläre Fraktionen, Pelletieren von Bakterien, Lysat-Klärung, Zellmembranen, Isolierung von großen subzellulären Partikeln im Saccharosegradienten und Gradiententrennung von Zellen
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fiberlite F13-14 x 50 cy Festwinkel, Zentrifugenrotor
Festwinkelrotor
29.000 × g
153 mm
916
29 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ Zentrifuge RC 6 Plus
Bioabdichtung zertifiziert durch CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
Ja
Kohlefaserverbundmaterial
4 x 50 ml
13.000 U/min
83 mm
115 mm
15,5 lb. (7,03 kg)
34°
15.710 × g
Energieeffizient, weniger Abfall
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor > Thermo Scientific Sorvall RC-6 Plus-Serie