Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO 2.0
EVOS LED-Lichtwürfel sorgen für eine hervorragende Beleuchtungskonstanz im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt.Gleichzeitig verbessert die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4970
Artikelnummer. 17364493
  • 5810.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • EVOS LED-Lichtwürfel der zweiten Generation sorgen für eine hervorragende Beleuchtungsgleichförmigkeit im gesamten Sichtfeld, was zu einer außergewöhnlich hohen Bildqualität führt
  • Gleichzeitig verbessert die optimierte spektrale Wiedergabetreue über alle Kanäle hinweg die Datenqualität erheblich, da unerwünschtes Durchscheinen minimiert wird
  • Wie beim ursprünglichen Design kombinieren sie kondensierende Optiken und hartbeschichtete Filter zu einer bemerkenswerten Lichtmaschine, die eine digital gesteuerte Fluorophoranregung liefert
  • Diese LED-Lichtwürfel sind abwärtskompatibel mit älteren EVOS und Countess Systemen und können mit Lichtwürfeln der ersten Generation verwendet werden.
  • Wie die originalen Lichtwürfel sind auch diese LED-Würfel vom Anwender austauschbar und werden vom Gerät automatisch erkannt
  • Der EVOS Lichtwürfel AO 2.0, ist ideal für die Verwendung mit Acridinorange, Alexa Fluor 430,Di-8 ANEPPS DiA und anderen Fluorophoren mit Anregung und Emissionsmaxima bei 470 und 488 nm
  • Im Vergleich zu 300 Stunden einer typischen Quecksilberbirne und 1.500 Stunden einer Halogenbirne sind LED-Birnen für mehr als 50.000 Stunden ausgelegt
EVOS LED-Lichtwürfel bieten diese wichtigen Vorteile:
  • Die gleichmäßige Ausleuchtung über das gesamte Sichtfeld sorgt für eine hervorragende Bildqualität
  • Die optimierte Spektralkompatibilität für eine maximale Signalerkennung bei gleichzeitiger Minimierung des Durchscheinens sorgt für eine bestmögliche Datenqualität
  • Ein kurzer Lichtweg sorgt für eine hervorragende Erkennung von Fluoreszenzsignalen
  • Die stabile Beleuchtungsintensität über 50.000 Stunden unterstützt die experimentelle Reproduzierbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 each
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, AO 2.0 >