Learn More
Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor
Der Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor ist für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 11788
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15459614
  • 4904.40 CHF / 2 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor ist für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet. Eine große Auswahl an erhältlichen Adaptern ermöglicht eine flexible Kapazität von 1.5 bis 500 ml.
Bestellinformationen:
Becher, Verschlussdeckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Bestellen Sie den Rotorkörper (SH-3000) und Komponenten, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer 12995 für O-Ringe für den Deckel (Satz à 6 Stk.). Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Enthält:
750 mll-Becher (Satz à 4 Stk.) Kat. Nr. 11790
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC, RC-6 Plus Zentrifugenserien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
750 ml-Eimer
Ausschwingrotor
4.575/3.706 x g
185,4 mm (Becher), 150,2 mm (Mikrotiterplatten-Träger)
8138
98 mm
Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus und Evolution RC Superspeed-Zentrifugen
Bioabdichtung zertifiziert durch CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
Ja
Aluminium
4 x 750 ml
4.700 U/min
91,1 mm (Becher)
135 mm
13,2 lb. (6 kg)
90°
3411 x g (Eimer)
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SH-3000 Ausschwingrotor > Becher