Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor
Mit diesem Festwinkelrotor können Sie einen vollständigen Arbeitsablauf in einem einzigen konischen Röhrchen ausführen, um Zeit- und Kosteneffizienz sowie Abfallreduzierung zu erzielen.
14371.50 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fiberlite F13-14 x 50 cy Festwinkel, Zentrifugenrotor |
---|---|
Material | Kohlefaserverbundmaterial |
Typ | Festwinkelrotor |
Fassungsvermögen | 4 x 50 ml |
Max. RZB | 29.000 × g |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10517175
![]() |
Thermo Scientific™
46922 |
Thermo Scientific™ Sorvall™ Zentrifuge RC 6 Plus |
14371.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Festwinkelrotor den vollständigen Arbeitsablauf Zeit- und Kosten-sparend in einem einzigen konischen Röhrchen durch, und tragen Sie so zur Abfallvermeidung bei.
Eigenschaften:- Kürzere Laufzeiten durch höhere G-Kräfte dank der leichtgewichtigen Kohlefaserrotoren
- Die korrosions- und ermüdungsbeständige Bauweise sorgt für strukturelle Integrität
- Mit 15 Jahren Garantie
- Kompatibel mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen für komplette Zentrifugenlösungen
Kompatibel mit:
Zentrifugen der Serien Beckman™ J2, Avanti (außer Avanti J-HC), Thermo Scientific Sorvall™ RC 6 Plus, Jouan KR22i und Hitachi™ Himac™ CR21/CR22.
Empfohlen für:
Subzelluläre Fraktionen, Pelletieren von Bakterien, Lysat-Klärung, Zellmembranen, Isolierung von großen subzellulären Partikeln im Saccharosegradienten und Gradiententrennung von Zellen.
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell
Spezifikation
Fiberlite F13-14 x 50 cy Festwinkel, Zentrifugenrotor | |
Festwinkelrotor | |
29.000 × g | |
153 mm | |
916 | |
29 mm | |
34° | |
15.710 × g |
Kohlefaserverbundmaterial | |
4 x 50 ml | |
13.000 U/min | |
83 mm | |
115 mm | |
15,5 lb. (7,03 kg) | |
Bioabdichtung zertifiziert durch CAMR, HPA, Porton Down, U.K. | |
Ja |