Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NotI
Das Restriktionsenzym FastDigest NotI erkennt GC^GGCCGC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest-Puffer (Isoschizomere: CciNI).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0595
167.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
189.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354508
  • 240.00 CHF / 150 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest NotI (150 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Nicht I
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
150 Reaktionen
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2831476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberFD0595
Chargennummer2850774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0595
Chargennummer2850844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0595
Chargennummer2915464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0595
Chargennummer2915497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0595
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest NotI > 150 μl