Learn More
Bohlender™ PTFE-Uhr-Schale, D=125 mm
Marke: Bohlender™ A200-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PTFE | |
Uhrglasschale | |
125 mm |
Konvex | |
12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ PTFE-Uhr-Schale, D=125 mm > Durchmesser:125mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur