Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
193.00 CHF - 472.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL |
---|---|
Material | Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
Produktcode | Marke | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15743012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155103 |
Einzelner Lichtleiter | 8 mm | 1000 mm |
311.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11736908
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155100 |
Einzelner Lichtleiter | 5 mm | 1m |
193.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11810963
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155204 |
Doppelter Lichtleiter | 4.5 mm | 1000 mm |
327.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15753012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155104 |
Einzelner Lichtleiter | 9 mm | 1000 mm |
343.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15763012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155205 |
Doppelter Lichtleiter | 4.5 mm | 1600 mm |
406.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15773012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
155206 |
3 Zweige | 4.5 mm | 1000 mm |
472.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- flexibler 2 armiger Lichtleiter Ø 4,5 mm x 1000 mm mit umweltfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
- Hohe Flexibilität für verschiedene Beleuchtungstechniken sowie Fernbeleuchtung.
- Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |