Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- flexibler Lichtleiter Ø 9,0 mm x 1000 mm mit umweltfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
- Hohe Flexibilität für verschiedene Beleuchtungstechniken sowie Fernbeleuchtung.
- Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Flexible Lichtleiter aus Glasfaser | |
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL | |
3.3 ft. | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
9 mm | |
Einzelner Lichtleiter | |
1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter > Einzelner Lichtleiter; Faserdurchmesser: 9 mm; Länge: 1 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur