Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15773012
  • 472.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 02-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flexibler Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik. Hohe Flexibilität für unterschiedliche Beleuchtungstechniken sowie zur Fernbeleuchtung; zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Lichtleiter aus Glasfaser
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
4.5 mm
3 Zweige
1000 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter > Dreifacher Lichtleiter; Faserdurchmesser: 4,5 mm, Länge: 1 m