Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155103
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- flexibler Lichtleiter Ø 8,0 mm x 1000 mm mit umweltfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
- Hohe Flexibilität für verschiedene Beleuchtungstechniken sowie Fernbeleuchtung.
- Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Flexible Lichtführung | |
8 mm | |
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL | |
3.3 ft. | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
Activfaserbündel Ø 8 mm, Außenmantel Ø= 14 mm, Lichtquellenadapter Ø 10 mm | |
8 mm | |
Einzelner Lichtleiter | |
1000 mm |
Videos
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE_FRENCH subs
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter > Einzelner Lichtleiter; Faserdurchmesser: 8 mm; Länge: 1 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur