Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions
GREENER_CHOICE
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
112.00 CHF - 880.00 CHF
Spezifikation
Age Fötal
Herkunftsland United States or Mexico
Form Flüssig
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Serum Treatment Charcoal-stripped
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
10602304
Unterlagen ansehen
Gibco™
12676011
50 mL Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15634559
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A3382101
50 mL One Shot
112.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10706143
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12676029
500 mL Flasche
880.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Speziell mit Kohle-Dextran-abgestreift
  • Anwendungsbereich(e): Nur für Forschungszwecke
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Fötal
Flüssig
Charcoal-stripped
United States or Mexico
Fetal Bovine Serum
Dry Ice
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions