Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions
GREENER_CHOICE
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke:  Gibco™ 12676029
610.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
589.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10706143
  • 880.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Speziell mit Kohle-Dextran-abgestreift
  • Anwendungsbereich(e): Nur für Forschungszwecke
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Fötal
Flüssig
Fötales Kälberserum
Mit Kohle abgestreift
Trockeneis
Rind/Bovine
USA oder Mexiko
Flasche
500 mL
Forschungsqualität
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2465930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12676029
Chargennummer2513401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12676029
Chargennummer2548109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12676029
Chargennummer2581600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12676029
Chargennummer2634252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12676029
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.