Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions
GREENER_CHOICE
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke:  Gibco™ A3382101
75.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15634559
  • 112.00 CHF / 50 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
  • Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
  • #Setzen Sie auf ein weit verbreitetes Produkt
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Fötal
Flüssig
Fötales Kälberserum
Mit Kohle abgestreift
One Shot™
Rind
USA oder Mexiko
One Shot
50 mL
Steril
Trockeneis
Videos
  • Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2490726R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3382101
    Chargennummer2513401_SG Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3382101
    Chargennummer2465930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3382101
    Chargennummer2465930_SG Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3382101
    Chargennummer2548109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3382101
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions > 50 ml
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.