Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Marke:  Gibco™ 12676011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10602304
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Speziell mit Kohle-Dextran-abgestreift
  • Anwendungsbereich(e): Nur für Forschungszwecke
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
United States or Mexico
Flasche
50 mL
Forschungsgrad
Dry Ice
Fötal
Flüssig
Fetal Bovine Serum
Charcoal-stripped
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped, USDA-approved regions > 50 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.