Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA Polymerase (5 U/μl)
Gewährleisten Sie Genauigkeit bei der DNA-Synthese mit vorlagenabhängiger T DNA-Polymerase, die die 5'-3'-Synthese aus grundierter, einsträngiger DNA katalysiert.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0061
58.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
58.75 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10680281
  • 84.25 CHF / 100 Einheiten
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
T 4DNA Polymerase ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die 5'-3'-Synthese aus grundierter einsträngiger DNA katalysiert. Das Enzym hat eine 3‘5'-, aber keine 5'3'-Exonukleaseaktivität.
Überblick
  • Stärkere 3'-5'-Exonuklease-Aktivität auf einsträngiger DNA als auf doppelsträngiger und größer (mehr als das 200fache) als DNA-Polymerase I, E. coli und Klenow-Fragment
  • Aktiv in Thermo Scientific Restriktionsenzyms-, PCR-, RT- und T4 DNA Ligase- Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T4 DNA Polymerase
100 Einheit
1 ml 5x Reaktionspuffer
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2837393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberEP0061
Chargennummer2791732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0061
Chargennummer2879799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0061
Chargennummer2916758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0061
Chargennummer2916816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0061
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T4 DNA Polymerase (5 U/μl) > 5 U/ul; 100U