Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Führen Sie mit diesem genetisch modifizierten M-MuLV RT für die routinemäßige reverse Transkription eine effiziente Synthese der gesamten Erststrang-cDNA in voller Länge bis zu 13 kb durch.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0442
349.35 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10161310
  • 524.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Bei der Thermo Scientific RevertAid reversen Transkriptase (RT) handelt es sich um eine rekombinante M-MuLV RT. Sie unterscheidet sich von der M-MuLV RT durch ihre Struktur und katalytischen Eigenschaften. Das Enzym besitzt eine RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität und eine RNA-spezifische RNase H-Aktivität in RNA-DNA-Hybriden, die erheblich geringer als jene der Avian Myeloblastosis Virus (AMV) reversen Transkriptase ist.
Das Enzym besitzt eine RNA- und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität und eine RNA-spezifische RNase H-Aktivität in RNA-DNA-Hybriden, die erheblich geringer als diejenige der Avian Myeloblastosis Virus reversen Tanskriptase (AMV RT) ist (1, 2).
  • Effiziente Synthese von Erststrang-cDNA voller Länge bis zu 13 kb
  • Optimale Aktivität bei 42 °C
  • Aktiv bis zu 50 °C
  • Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
Empfohlen für:
Erststrang-cDNA-Synthese für RT-PCR und Echtzeit-RT-PCR; cDNA-Synthese für Klonierung und Expression; Herstellung markierter cDNA-Sonden für Microarrays; DNA-Markierung (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RevertAid Reverse Transkriptase (200 U/μl) wird mit 5X Reaktionspuffer (250 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei 25°C), 250 mM KCl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT) geliefert.
Lagerung bei -20°C.
60 min
42 °C
RevertAid
Trockeneis
Erststrang-cDNA
Reverse Transkription
RNA
Stand-alone Enzyme
Reverse Transkription
5 x 10.000 Einheiten
Ja
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis 13 kb