Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB315 pH/mV Labortischmessgerät
Ideal für das tägliche pH-Testen Ihrer routinemäßigen Laborproben.Die Accumet Basic AB315 Tischmessgeräte bieten die wesentlichen Funktionen, die für gängige pH-Messungen erforderlich sind, ohne komplizierte Funktionen, zu einem günstigen Preis.
Marke: Fisherbrand™ 13636AB315
563.35 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Große, hintergrundbeleuchtete Anzeige zeigt gleichzeitig pH-, mV- und Temperaturmesswerte an
- pH-Kalibrierung mit einem bis fünf Punkten und automatischer Puffererkennung von vier pH-Puffer-Sets
- Relative mV-Kalibrierung (RmV) mit einem Punkt für ORP-Messungen
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Das Bereit-Symbol zeigt die Messstabilität an
- Das Symbol für den Elektrodenzustand zeigt den Elektrodenstatus an
- Speicherung von 500 Datensätzen mit Uhrzeit-/Datumsstempel
- Der nichtflüchtige Speicher des Messgeräts behält Einstellungen und Daten bei Stromausfall bei
- Der am Messgerät befestigte Ständer erleichtert die Bewegung der Elektroden in und aus Proben
Spezifikation
Accumet AB315 pH-Wert-/mV-Messgerät mit Elektrodenständer und Universal-Netzadapter | |
±0,3 °C/±0,5 °F | |
±0,01 | |
Kommunikationsanschluss für Computer oder Drucker | |
pH-Wert, rel. mV (RmV) und Temperatur | |
0,01, 0,1 | |
± 2000 | |
1 bis 5 (pH-Wert), 1 (relative mV), 1 (Temperatur) | |
23 bis 221 °F | |
5 Zoll-LCD-Anzeige | |
Nicht flüchtig | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Messmodus | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
100 – 240 V Universal-Netzadapter im Lieferumfang enthalten | |
AB315. | |
Anzeigesymbole | |
1 Channel | |
50/60 Hz |
Elektrodenständer und 100 bis 240 V Universal-Netzadapter | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Gedruckt oder CSV-Format | |
pH-Wert mit mV und Temperatur, relative mV (RmV) mit mV und Temperatur, Relative mV with mV and Temperature | |
-2 bis 18 | |
Auswählbare Puffersätze: USA: 2.00, 4.01, 7.00, 10.01, 12.00; NIST: 1.68, 4.01, 6.87, 9.18, 12.46; DIN: 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75; FSCI: 1.00, 3.00, 6.00, 8.00, 10.00, 13.00 | |
1 mV, 0,1 RmV | |
-5 °C bis +105 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Ja | |
500 Points | |
BNC, ATC | |
IP 54 | |
3 Jahre | |
±2000 mV | |
Automatisch oder manuell | |
100/240 V |
Videos
-
Fisherbrand - POTM - March (EN)
-
Fisherbrand - POTM - March (FR)
-
Fisherbrand - POTM - March (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
67Stunden
2Minuten
16Sekunden
21Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%