Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Solaris™ 2000 und 4000 Freiluft-Orbitalschüttler
Kombinieren Sie eine Vielzahl von Laborartikeln auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universalplattformen und -klammern. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie seiner äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit ist dieses Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ SK1818DK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16271581
  • 676.37 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie eine Plattform- und Klemmenkonfiguration aus, die am besten zu Ihrer Anwendung passt. Geben Sie an, ob Sie einen einzelnen Gefäßtyp und eine einzige Gefäßgröße benötigen.
Maximieren Sie die Kapazität auf der universellen Plattform der Thermo Scientific™ Solaris Orbitalschüttler mit einer Reihe von Klemmen, die für die meisten Gefäße geeignet sind.
Certifications
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufrüstsatz für Universalplattform mit zwei Stapeln
18 x 18 in.
457,2 mm
457,2 mm
Solaris 2000
1 Jahr
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
18 in.
18 in.
Solaris 18x18 Dual Stack Universalplattform – Upgrade-Kit
Eine Plattform, Schrauben, Stützstangen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Solaris™ 2000 und 4000 Freiluft-Orbitalschüttler >