Learn More
Thermo Scientific™ Orange DNA-Ladefarbstoff (6x)
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ 6X Orange-Ladefarbstoff DNA-Marker und Proben für das Auftragen auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gele vor.
Marke: Thermo Scientific™ R0631
48.07 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
6X Orange DNA-Ladefarbstoff wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen. Es enthält zwei verschiedene Farbstoffe (Xylencyanol FF und Orange G) für die visuelle Verfolgung der DNA-Migration während der Elektrophorese. Das Vorhandensein von Glycerin stellt sicher, dass die DNA in Leiter und Probe eine Schicht auf dem Boden des Wells bildet. Die EDTA in den Lösungen bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen.
6X Orange DNA-Ladefarbstoff wird für die konventionelle DNA-Elektrophorese verwendet.
Besondere Eigenschaften
- Zweifarbige Verfolgung der DNA-Migration während der DNA-Elektrophorese
- Keine DNA-Maskierung während der Gel-Bestrahlung mit UV-Licht
- EDTA bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen
Spezifikation
6X | |
Orange G, Xylol Cyanol FF (XCFF) | |
5 x 1 ml |
Acrylamidgele, Agarose-Gele | |
DNA Loading Dye |