Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 780 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 780 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15703122
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Vorn offen/keine Türen
Keine
350 x 900 x 780 mm
Nein
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 780 x 350 mm > Vorn offen, nicht verriegelbar