Beschreibung
Synthetic retinoid agonist. Antiproliferative, antioxidant and anticancer agent with a long half-life in vivo. Apoptotic effects appear to be mediated by a mechanism distinct from that of 'classical' retinoids.
Deuterated analog also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fenretinide |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 391.55 |
Reinheit (%) | >98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fenretinide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur