Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Für Gefriertrocknungsverfahren. Vollständig montierte Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben sind einfach und schnell zu handhaben, um Proben während der Experimente zu laden.
286.00 CHF - 383.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Amber |
---|---|
Beschreibung | Farbe: Bernsteinfarbig |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4.4 Zoll |
Durchmesse (metrisch) Kolbenadapter | 1.9 cm |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15777912
|
Labconco™
7540601 |
300 ml |
286.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15787912
|
Labconco™
7540801 |
600 ml |
347.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15707922
|
Labconco™
7541101 |
750 ml |
365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15797912
|
Labconco™
7540901 |
900 ml |
383.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die Kolben bestehen aus hochfestem Borosilikatglas, das hohen Temperaturen und Tiefvakuum standhält
- Bestehend aus einem Gummioberteil, einem Glasboden und Filterpapier
- Schnappverschluss aus Silikongummi für zuverlässige Hochvakuum-Dichtungen
- Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Proben
- Vermeidung von Kontaminationsrisiken durch Vakuumfett; Reduzierung von Verschüttungen und Probenverlusten
- Breite Öffnungen für einfaches Beladen und Reinigen
- Sollte nicht mehr als zu einem Drittel des Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird
- Kompatibel mit allen gängigen Gefriertrocknungsgeräten, einschließlich Labconco und Virtis™
- Erhältlich in den Größen 300, 600, 750 und 900 ml
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
Amber | |
4.4 Zoll | |
Borosilikatglas | |
Reusable | |
Flat |
Farbe: Bernsteinfarbig | |
1.9 cm | |
Flask Kit | |
Wide | |
1 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe