Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Für Gefriertrocknungsverfahren. Vollständig montierte Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben sind einfach und schnell zu handhaben, um Proben während der Experimente zu laden.
Marke: Labconco™ 7541101
Beschreibung
- Die Kolben bestehen aus hochfestem Borosilikatglas, das hohen Temperaturen und Tiefvakuum standhält
- Bestehend aus einem Gummioberteil, einem Glasboden und Filterpapier
- Schnappverschluss aus Silikongummi für zuverlässige Hochvakuum-Dichtungen
- Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Proben
- Vermeidung von Kontaminationsrisiken durch Vakuumfett; Reduzierung von Verschüttungen und Probenverlusten
- Breite Öffnungen für einfaches Beladen und Reinigen
- Sollte nicht mehr als zu einem Drittel des Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird
- Kompatibel mit allen gängigen Gefriertrocknungsgeräten, einschließlich Labconco und Virtis™
- Erhältlich in den Größen 300, 600, 750 und 900 ml
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
Amber | |
4.4 Zoll | |
750 ml | |
Flask Kit | |
Wide | |
90,2 mm |
Farbe: Bernsteinfarbig | |
1.9 cm | |
Borosilikatglas | |
Reusable | |
Flat | |
1 kg |