Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Für Gefriertrocknungsverfahren. Vollständig montierte Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben sind einfach und schnell zu handhaben, um Proben während der Experimente zu laden.
Marke:  Labconco™ 7540901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15797912
  • 383.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Kolben bestehen aus hochfestem Borosilikatglas, das hohen Temperaturen und Tiefvakuum standhält
  • Bestehend aus einem Gummioberteil, einem Glasboden und Filterpapier
  • Schnappverschluss aus Silikongummi für zuverlässige Hochvakuum-Dichtungen
  • Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Proben
  • Vermeidung von Kontaminationsrisiken durch Vakuumfett; Reduzierung von Verschüttungen und Probenverlusten
  • Breite Öffnungen für einfaches Beladen und Reinigen
  • Sollte nicht mehr als zu einem Drittel des Volumens befüllt werden, damit eine maximale Oberfläche erreicht wird
  • Kompatibel mit allen gängigen Gefriertrocknungsgeräten, einschließlich Labconco und Virtis™
  • Erhältlich in den Größen 300, 600, 750 und 900 ml
  • Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
Spezifikation
Amber
4.4 Zoll
900 ml
Flask Kit
Wide
90,2 mm
Farbe: Bernsteinfarbig
1.9 cm
Borosilikatglas
Reusable
Flat
1 kg
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe > 900 ml